Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone, 97%
Codice prodotto. 15436887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436887 5 g 5g
15426887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15436887 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H33984.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 19932-85-5
Formula molecolare C7H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 214.02
Numero MDL MFCD00694727
InChI Key DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC Name 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Punto di fusione 193°C to 195°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 214
Percent Purity 97%