Learn More
6-Bromo-2-benzothiazolinone, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 339880010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 62266-82-4 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10021971
  • 49.00€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
62266-82-4
230.08
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
188444
C1=CC2=C(C=C1Br)SC(=O)N2
C7H4BrNOS
MFCD00239363
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
6-bromo-3H-1,3-benzothiazol-2-one
Specifica
6-Bromo-2-benzothiazolinone
Glass bottle
228°C to 232°C
98%
97.5
98%
MFCD00239363
Solubility in water: insoluble in water.,soluble in ethanol
C1=CC2=C(C=C1Br)SC(=O)N2
230.08
230.08
98%
Authentic
White
1g
62266-82-4
100.0
C7H4BrNOS
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3H-1,3-benzothiazol-2-one
188444
Crystalline Powder
Videos
SDS Documenti