Learn More
6-Bromo-2-benzothiazolinone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10525691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10525691 5 g Bottiglia in vetro 5g
10021971 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10525691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 339880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62266-82-4
Formula molecolare C7H4BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 230.08
Numero MDL MFCD00239363
InChI Key HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
PubChem CID 188444
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 228°C to 232°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
IUPAC Name 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one
Peso formulazione 230.08
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder