Learn More
6-Bromo-2-methoxyquinoline, 96%
Codice prodotto. 15410568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15410568 1 g 1g
15430568 250 mg 250mg
15420568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15410568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54226.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99455-05-7 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99455-05-7
Formula molecolare C10H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 238.084
Numero MDL MFCD11847805
InChI Key KBTKKEMYFUMFSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-6-bromoquinoline, 6-bromo-2-methoxy-quinoline, quinoline, 6-bromo-2-methoxy, 6-bromanyl-2-methoxy-quinoline
PubChem CID 10657538
IUPAC Name 6-bromo-2-methoxyquinoline
SMILES COC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2-methoxyquinoline
Punto di fusione 87°C to 89°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 238.08
Percent Purity 96%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.