Learn More
6-Bromo-2-methylquinoline, 97%
Codice prodotto. 11357299
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357299 25 g 25g
11347299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357299 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27447.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 877-42-9 | C10H8BrN | 222.085 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-42-9
Formula molecolare C10H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 222.085
Numero MDL MFCD00079724
InChI Key SQRYQSKJZVQJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromoquinaldine, 2-methyl-6-bromoquinoline, 6-bromo-2-methyl-quinoline, quinoline, 6-bromo-2-methyl, 6-bromo-2-methyl-1-azanaphthalene, zlchem 926, pubchem5882, acmc-209qps, ksc494e7l
PubChem CID 522885
IUPAC Name 6-bromo-2-methylquinoline
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2-methylquinoline
Punto di fusione 100°C to 103°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 222.08
Percent Purity 97%