Learn More
6-Bromo-2-naphthol, 97%
Codice prodotto. 10696324 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696324 100 g Bottiglia in vetro 100g
10335930 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10696324 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107171000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15231-91-1 | C10H7BrO | 223.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15231-91-1
Formula molecolare C10H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 223.07
Numero MDL MFCD00004081
InChI Key YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 6-bromo, 6-bromo-naphthalen-2-ol, 6-bromo-2-naphthalenol, bromo-6 naphtol-2, 6-bromo2-hydroxynaphthalene, unii-87f10ahz3o, bromo-6 naphtol-2 french, 2-naphthol, 6-bromo, 6-bromo-beta-naphthol
PubChem CID 27144
ChEBI CHEBI:34466
IUPAC Name 6-bromonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2-naphthol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125°C to 130°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC10H6OH
Quantità 100 g
Beilstein 06, 651
Peso formulazione 223.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Bromo-2-naphthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.