Learn More
6-Bromo-2-naphthol, 97%
Codice prodotto. 11498447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498447 50 g 50g
11488447 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18535.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15231-91-1 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15231-91-1
Formula molecolare C10H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 223.069
Numero MDL MFCD00004081
InChI Key YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 6-bromo, 6-bromo-naphthalen-2-ol, 6-bromo-2-naphthalenol, bromo-6 naphtol-2, 6-bromo2-hydroxynaphthalene, unii-87f10ahz3o, bromo-6 naphtol-2 french, 2-naphthol, 6-bromo, 6-bromo-beta-naphthol
PubChem CID 27144
ChEBI CHEBI:34466
IUPAC Name 6-bromonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2-naphthol
Punto di fusione 126°C to 129°C
Quantità 50 g
Beilstein 1100270
Peso formulazione 223.08
Percent Purity 97%