Learn More
6-Bromo-2-napthoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30348404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348404 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348404 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6859302.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2-napthoic Acid
CAS 5773-80-8
Formula molecolare C11H7BrO2
Quantità 2.5 g
Sinonimo (6-Bromonaphthalen-2-yl)acetic Acid, 6-Bromo-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-Bromo-2-naphthylacetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC Name 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 251.08
Peso formulazione 249.9629