Learn More
6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10751474 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751474 5 g Bottiglia in vetro 5g
10136363 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10751474 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387420050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34160-40-2 | C6H4BrNO | 186.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34160-40-2
Formula molecolare C6H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 186.01
Numero MDL MFCD02683546
InChI Key QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
IUPAC Name 6-bromopyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79.0°C to 82.0°C
Colore Beige to White or Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.