Learn More
6-Bromo-2-tetralone, 98%
Codice prodotto. 10754743 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10754743 5 g Bottiglia in vetro 5g
10596051 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10754743 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330770050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 4133-35-1 | C10H9BrO | 225.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4133-35-1
Formula molecolare C10H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 225.08
Numero MDL MFCD00239388
InChI Key BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-2-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, bromotetralone, 6-bromo-beta-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 2 1h-naphthalenone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 6-bromo 2-tetralone
PubChem CID 2733553
IUPAC Name 6-bromo-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
SMILES C1CC2=C(CC1=O)C=CC(=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2-tetralone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 76°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 225.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder