Learn More
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 95%
Codice prodotto. 11471730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471730 10 g 10g
11461730 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11471730 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27493.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24036-52-0 | C8H6BrNO2 | 228.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24036-52-0
Formula molecolare C8H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 228.045
Numero MDL MFCD00461173
InChI Key UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-bromo-3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 6-bromo-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo, 6-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, pubchem16746
PubChem CID 16218142
IUPAC Name 6-bromo-4H-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Punto di fusione 220°C to 225°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 228.04
Percent Purity 95%