Learn More
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| CAS | 24036-52-0 |
| Formula molecolare | C8H6BrNO2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 6-Bromo-(2H)-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 6-Bromo-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11) |
| SMILES | Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC Name | 6-bromo-4H-1,4-benzoxazin-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.04 |
| Peso formulazione | 226.9582 |