Learn More
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, TRC
Codice prodotto. 30343670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343670 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343670 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68034510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
CAS 24036-52-0
Formula molecolare C8H6BrNO2
Quantità 10 g
Sinonimo 6-Bromo-(2H)-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 6-Bromo-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
SMILES Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
IUPAC Name 6-bromo-4H-1,4-benzoxazin-3-one
Molecular Weight (g/mol) 228.04
Peso formulazione 226.9582