Learn More
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| CAS | 3279-90-1 |
| Formula molecolare | C9H8BrNO |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8BrNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | C1CC(=O)NC2=CC=C(C=C12)Br |
| IUPAC Name | 6-bromo-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 226.07 |
| Peso formulazione | 224.9789 |