Learn More
6-Bromo-3-formylchromone, 97%
Codice prodotto. 15464727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15464727 5 g 5g
15454727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15464727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32053.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52817-12-6 | C10H5BrO3 | 253.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52817-12-6
Formula molecolare C10H5BrO3
Molecular Weight (g/mol) 253.05
Numero MDL MFCD00191849
InChI Key PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 614309
IUPAC Name 6-bromo-4-oxochromene-3-carbaldehyde
SMILES BrC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-3-formylchromone
Punto di fusione 190°C to 193°C
Quantità 5 g
Sinonimo 6-bromo-3-formylchromone, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, chembl85756, 6-bromochromone-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo, 6-bromo-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-bromo-4-oxo, acmc-209l1y, 6-bromochromone-3-carbaldehyde
Peso formulazione 253.05
Percent Purity 97%