Learn More
6-Bromo-3-pyridazinamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10390453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10390453 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10630105 1 g Amber Glass Bottle 1g
10655155 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10390453 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07086CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 88497-27-2
Formula molecolare C4H4BrN3
Molecular Weight (g/mol) 174.001
Numero MDL MFCD01646092
InChI Key FXTDHDQFLZNYKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794779
IUPAC Name 6-bromopyridazin-3-amine
SMILES C1=CC(=NN=C1N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-3-pyridazinamine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-amino-6-bromopyridazine, 6-bromo-3-pyridazinamine, 6-bromo-pyridazin-3-ylamine, 2-amino-5-bromopyridazine, 3-pyridazinamine,6-bromo, 3-pyridazinamine, 6-bromo, 6-bromopyridazine-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridazineamine, 3-bromo-6-aminopyridazine, acmc-20a0gf
Peso formulazione 174
Percent Purity 97%