Learn More
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15476936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15476936 1 g 1g
15486936 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15476936 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62026.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 355423-58-4 | Molecular Formula: C8H5BrFNO2 | Molecular Weight: 246.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 355423-58-4
Formula molecolare C8H5BrFNO2
Molecular Weight (g/mol) 246.04
Numero MDL MFCD20441932
InChI Key AVHJMSMGASUDIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro, acmc-209ihm, 6-bromo-7-fluoro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one
PubChem CID 23574320
IUPAC Name 6-bromo-7-fluoro-4H-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES FC1=C(Br)C=C2NC(=O)COC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.03
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid