Learn More
6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15497216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497216 1 g 1g
15407226 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62259.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1160102-28-2 | Molecular Formula: C8H7BrFNO | Molecular Weight: 232.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1160102-28-2
Formula molecolare C8H7BrFNO
Molecular Weight (g/mol) 232.05
Numero MDL MFCD20441785
InChI Key CTMRDIDZVAZIRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, acmc-2099rp
PubChem CID 56776541
IUPAC Name 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES FC1=C(Br)C=C2NCCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Quantità 1 g
Peso formulazione 232.05
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid