Learn More
6-Bromo Isatin, TRC
Codice prodotto. 30330311
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330311 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330311 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6844855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromoisatin
CAS 6326-79-0
Formula molecolare C8 H4 Br N O2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Brc1ccc2C(=O)C(=O)Nc2c1
IUPAC Name 6-bromo-1H-indole-2,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 226.03
Peso formulazione 224.9425