Learn More
6-Bromobenzothiazole, 97%
Codice prodotto. 15429597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15429597 250 mg 250mg
15409597 1 g 1g
15419597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15429597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52823.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53218-26-1 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53218-26-1
Formula molecolare C7H4BrNS
Molecular Weight (g/mol) 214.08
Numero MDL MFCD04115372
InChI Key YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
PubChem CID 2795171
IUPAC Name 6-bromo-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromobenzothiazole
Punto di fusione 52°C to 54°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 214.08
Percent Purity 97%