Learn More
6-Bromochroman, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10041534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10041534 1 g Amber Glass Bottle 1g
10396614 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041534 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32810DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 3875-78-3
Formula molecolare C9H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 213.074
Numero MDL MFCD10698725
InChI Key KPFDABVKWKOIME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromochroman, 6-bromo-chroman, 6-bromochromane, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, 2h-1-benzopyran,6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromanyl-3,4-dihydro-2h-chromene, 2h-1-benzopyran, 6-bromo-3,4-dihydro
PubChem CID 10856814
IUPAC Name 6-bromo-3,4-dihydro-2H-chromene
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)Br)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromochroman
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 213.07
Percent Purity 97%