Learn More
6-Bromochromone-3-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15484557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15484557 1 g 1g
15494557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15484557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31905.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51085-91-7 | C10H5BrO4 | 269.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51085-91-7
Formula molecolare C10H5BrO4
Molecular Weight (g/mol) 269.05
Numero MDL MFCD01548933
InChI Key IJTWNMVKNJSGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromochromone-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromochromon-3-carboxylic acid
PubChem CID 2756898
IUPAC Name 6-bromo-4-oxochromene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Punto di fusione 191°C to 193°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 269.05
Percent Purity 97%