Learn More
6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11428286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11428286 5 g 5g
11438286 25 g 25g
11448286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428286 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15354.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2199-87-3 | C10H5BrO4 | 269.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2199-87-3
Formula molecolare C10H5BrO4
Molecular Weight (g/mol) 269.05
Numero MDL MFCD00047640
InChI Key XFQHPAXNKDYMOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromocoumarin-3-carboxylic acid, acmc-20alzr, maybridge1_000837, 6-bromo-3-carboxy-coumarin, 6-bromo-coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6-bromo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid,6-bromo-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-bromo-2-oxo
PubChem CID 694463
IUPAC Name 6-bromo-2-oxochromene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid
Punto di fusione 194°C to 196°C
Quantità 5 g
Beilstein 13960
Peso formulazione 269.05
Percent Purity 97%