Learn More
6-Bromohexanoic acid, 98%
Codice prodotto. 10543531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10543531 100 g Bottiglia in vetro 100g
10523341 25 g Bottiglia in vetro 25g
11672699 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10543531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 165671000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4224-70-8
Formula molecolare C6H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 195.06
InChI Key NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
IUPAC Name 6-bromohexanoic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromohexanoic acid
Punto di fusione 32.0°C to 35.0°C
Colore Orange to White
Punti di ebollizione 165.0°C to 170.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)5CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02,II,287
Peso formulazione 195.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Crystals