Learn More
6-Bromohexanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Bromohexanoic Acid |
| CAS | 4224-70-8 |
| Formula molecolare | C6H11BrO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 6-Bromocaproic Acid, ω-Bromohexanoic αcid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCBr |
| IUPAC Name | 6-bromohexanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.05 |
| Peso formulazione | 193.9942 |