Learn More
6-Bromohexene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Bromohexene |
| CAS | 2695-47-8 |
| Formula molecolare | C6H11Br |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-5-hexene, 5-Hexen-1-yl Bromide, 5-Hexenyl Bromide, 6-Bromo-1-hexene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2 |
| SMILES | BrCCCCC=C |
| IUPAC Name | 6-bromohex-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.06 |
| Peso formulazione | 162.0044 |