Learn More
(6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane, 99%
Codice prodotto. 15451888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451888 25 mL 25mL
15441888 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15451888 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55581.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 129368-70-3 | C12H27BrOSi | 295.336 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129368-70-3
Formula molecolare C12H27BrOSi
Molecular Weight (g/mol) 295.336
Numero MDL MFCD01863708
InChI Key PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromohexyloxy-tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl oxy tert-butyl dimethylsilane, silane, 6-bromohexyl oxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-20apme, 1-t-butyldimethylsilyloxy-6-bromohexane, 6-bromohexyloxy-tert-butyidimethylsilane, 6-bromohexyloxy tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether
PubChem CID 4260352
IUPAC Name 6-bromohexoxy-tert-butyl-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
Specifica
Punti di ebollizione 276°C
Materiale o nome chimico (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 25 mL
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.457
Densità 1.053 g/mL
Peso formulazione 295.34
Percent Purity 99%