Learn More
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15429045
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15429045
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35790.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 749849-14-7
Formula molecolare C8H5BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 241.04
Numero MDL MFCD04116918
InChI Key FQBFPVLZLNEQOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15865, buttpark 154\50-31, emcs ;6-maleimidocaproic acid nhs, 6-bromo-2-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 2757018
IUPAC Name 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=C(Br)C=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Quantità 250 mg
Peso formulazione 241.05 (Anhydrous)
Percent Purity 95%