Learn More
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15532303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15532303 5 g 5g
15522303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15532303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449910050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 944896-42-8
Formula molecolare C8H5BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 241.04
Numero MDL MFCD10698063
InChI Key SDKJLYHPCBMDAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo
PubChem CID 22031912
IUPAC Name 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CN12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 241.04
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.