Learn More
6-Bromoindole-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15450689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450689 250 mg 250mg
15430689 1 g 1g
15440689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15450689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63799.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16732-65-3 | C9H6BrNO2 | 240.056 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16732-65-3
Formula molecolare C9H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 240.056
Numero MDL MFCD02664469
InChI Key SVBVYRYROZWKNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromoindole-2-carboxylic acid, 6-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromoindole-2-carboxylicacid, zlchem 475, pubchem1664, acmc-1bqkh, intermediates-zcf02255, evoblocks eb21020, timtec-bb sbb014280
PubChem CID 4011696
IUPAC Name 6-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)NC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromoindole-2-carboxylic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 240.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid