Learn More
6-Bromoindole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11368646 1 g 1g
11378646 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368646 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17703.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52415-29-9
Formula molecolare C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.047
Numero MDL MFCD00238550
InChI Key MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromoindole, 1h-indole, 6-bromo, bromoindole-6, 6-bromo-indole, 6-brom-1h-indole, pubchem1662, 6-bromo-1-h-indole, 6-bromindol, maybridge1_006369
PubChem CID 676493
IUPAC Name 6-bromo-1H-indole
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromoindole
Punto di fusione 91°C to 93°C
Punti di ebollizione 70°C to 75°C (0.01 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 112711
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 98%