Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 6-Bromoisatin |
| Punto di fusione | 274.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Quantità | 5 g |
| IUPAC Name | 6-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione |
| Peso formulazione | 226.03 |
| Percent Purity | 95% |
Sicherheit und Handhabung
- 6-Bromoisatin