Learn More
6-Bromoisoquinoline, 97%
Codice prodotto. 10594208 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10594208 1 g Bottiglia in vetro 1g
10054067 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10594208 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429460010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34784-05-9 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34784-05-9
Formula molecolare C9H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 208.06
Numero MDL MFCD04973299
InChI Key ZTEATMVVGQUULZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-isoquinoline, isoquinoline, 6-bromo, 6-bromo isoquinoline, zlchem 769, 6-bromoisoquinoline, pubchem17031, acmc-209ia9, ksc201e8h, monohydrate 1g
PubChem CID 313681
IUPAC Name 6-bromoisoquinoline
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromoisoquinoline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 42.6°C to 43.6°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Bromoisoquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.