Learn More
6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl quinoline, quinoline,6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, quinoline, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem6004, acmc-1bzc1, buttpark 29\04-10, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl-quinoline, 2-trifluoromethyl-4-chloro-6-bromomethyl quinoline |
| Peso formulazione | 324.53 |
| Percent Purity | 95% |