Learn More
6-Bromopurine, TRC
Codice prodotto. 30336978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336978 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6883051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromopurine
CAS 767-69-1
Formula molecolare C5H3BrN4
Quantità 1 g
Sinonimo 6-Bromo-1H-purine, 6-Bromo-9H-purine, 6-Bromopurine, NSC 45150
InChI Formula InChI=1S/C5H3BrN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Brc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC Name 6-bromo-7H-purine
Molecular Weight (g/mol) 199.01
Peso formulazione 197.9541