Learn More
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 97%
Codice prodotto. 15466727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466727 1 g 1g
15476727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15466727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33855.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 705263-10-1 | C6H4BrN3 | 198.02 g/mol
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine is a reactant in the synthesis of LDN-212854, a selective and potent inhibitor of the BMP type I receptor kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine is a reactant in the synthesis of LDN-212854, a selective and potent inhibitor of the BMP type I receptor kinases.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light Sensitive. Store in dark. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 705263-10-1
Formula molecolare C6H4BrN3
Molecular Weight (g/mol) 198.02
Numero MDL MFCD09832894
InChI Key VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
PubChem CID 22236701
IUPAC Name 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
SMILES BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Punto di fusione 122°C to 124°C
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 198.02
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine