Learn More
6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10197052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10197052 1 g 1g
10052174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10197052 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07535DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 34160-40-2
Formula molecolare C6H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 186.008
Numero MDL MFCD02683546
InChI Key QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
IUPAC Name 6-bromopyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.01
Percent Purity 97%