Learn More
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30334462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334462 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334462 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6867605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
CAS 34160-40-2
Formula molecolare C6 H4 Br N O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
SMILES Brc1cccc(C=O)n1
IUPAC Name 6-bromopyridine-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 186.01
Peso formulazione 184.9476