Learn More
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde |
| CAS | 34160-40-2 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br N O |
| Quantità | 2 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H |
| SMILES | Brc1cccc(C=O)n1 |
| IUPAC Name | 6-bromopyridine-2-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.01 |
| Peso formulazione | 184.9476 |