Learn More
6-Bromopyridine-2-carboxamide, 97%
Codice prodotto. 15474447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15474447 5 g 5g
15464447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15474447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31811.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25194-52-9 | C6H5BrN2O | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25194-52-9
Formula molecolare C6H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Numero MDL MFCD00234154
InChI Key HWRUOHMDYQEWOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21961408
IUPAC Name 6-bromopyridine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromopyridine-2-carboxamide
Quantità 5 g
Sinonimo 6-bromopicolinamide, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-pyridinecarboxamide, 2-pyridinecarboxamide, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-carbamoylpyridine, 2-pyridinecarboxamide,6-bromo, acmc-209gi0, tpc-i169, 6-bromanylpyridine-2-carboxamide
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 97%