Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H30553.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 21190-87-4 Peso : 0.00500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 15443957
  • 129.00€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
21190-87-4
202.007
XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
593919
C1=CC(=NC(=C1)Br)C(=O)O
C6H4BrNO2
MFCD00093197
6-bromopicolinic acid, 6-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo, 2-bromo pyridine-6-carboxylic acid, 2-bromopyridine-6-carboxylic acid, 2-bromo-6-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromopicolinicacid, pubchem2422
6-bromopyridine-2-carboxylic acid
Specifica
6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
5g
C6H4BrNO2
6-bromopicolinic acid, 6-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo, 2-bromo pyridine-6-carboxylic acid, 2-bromopyridine-6-carboxylic acid, 2-bromo-6-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromopicolinicacid, pubchem2422
C1=CC(=NC(=C1)Br)C(=O)O
202.007
202.01
∽188°C (decomposition)
21190-87-4
MFCD00093197
XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
6-bromopyridine-2-carboxylic acid
593919
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati