Learn More
6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde |
| CAS | 149806-06-4 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br N O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Nicotinic Acid Impurity 5 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccc(C=O)cn1 |
| IUPAC Name | 6-bromopyridine-3-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.01 |
| Peso formulazione | 184.9476 |