Learn More
6-Bromoquinoline-5-carbonitrile, 95%
Codice prodotto. 15485818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485818 250 mg 250mg
15475818 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485818 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59484.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1188365-70-9 | C10H5BrN2 | 233.068 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1188365-70-9
Formula molecolare C10H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 233.068
Numero MDL MFCD22683072
InChI Key DTWHKRFZYKUTHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-Bromo-5-cyanoquinoline
PubChem CID 70817991
IUPAC Name 6-bromoquinoline-5-carbonitrile
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2C#N)Br)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromoquinoline-5-carbonitrile
Quantità 250 mg
Numero UN UN3439
Beilstein 20114547
Peso formulazione 233.07
Percent Purity 95%