Learn More
6-Bromoquinoline, TRC
Codice prodotto. 30340089
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340089 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6868801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromoquinoline
CAS 5332-25-2
Formula molecolare C9 H6 Br N
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
SMILES Brc1ccc2ncccc2c1
IUPAC Name 6-bromoquinoline
Molecular Weight (g/mol) 208.05
Peso formulazione 206.9684