Learn More
6-Bromoquinoxaline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10441874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10441874 5 g Amber Glass Bottle 5g
10019131 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10441874 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC11710DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 50998-17-9
Formula molecolare C8H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 209.05
Numero MDL MFCD00837757
InChI Key NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
PubChem CID 610939
IUPAC Name 6-bromoquinoxaline
SMILES BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromoquinoxaline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 209.05
Percent Purity 97%