Learn More
6-Bromothiochroman-4-one, 95%
Codice prodotto. 15444617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444617 5 g 5g
15434617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15444617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31968.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13735-13-2 | C9H7BrOS | 243.118 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notes
Store in cool dry place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13735-13-2
Formula molecolare C9H7BrOS
Molecular Weight (g/mol) 243.118
Numero MDL MFCD05664869
InChI Key SBNPYDJTVGRDAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromothiochroman-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-bromo-thiochroman-4-one, 6-bromo-2h-1-benzothiopyran-4 3h-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran4-one, 2,3-dihydro-6-bromo-4h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 13953736
IUPAC Name 6-bromo-2,3-dihydrothiochromen-4-one
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromothiochroman-4-one
Punto di fusione 66°C to 69°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 243.12
Percent Purity 95%