Learn More
6-Carbamoyl-pyridine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Carbamoyl-pyridine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 97310-93-5 |
| Formula molecolare | C7H6N2O3 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6N2O3/c8-6(10)4-2-1-3-5(9-4)7(11)12/h1-3H,(H2,8,10)(H,11,12) |
| SMILES | NC(C1=NC(C(O)=O)=CC=C1)=O |
| IUPAC Name | 6-carbamoylpyridine-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.13 |
| Peso formulazione | 166.0378 |