Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-Carboxyfluorescein, 96%
Codice prodotto. 10285194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10285194 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10634555 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10285194 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 425801000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Add to basket
CAS: 3301-79-9 | C21H12O7 | 376.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3301-79-9
Formula molecolare C21H12O7
Molecular Weight (g/mol) 376.32
Numero MDL MFCD00036873
InChI Key BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-carboxyfluorescein, 6-fam, carboxyfluorescein, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo, 3,6,9-trihydroxyxanthen-9-yl terephthalic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 5 6-carboxy fluorescein, bidd:gt0504
PubChem CID 76806
ChEBI CHEBI:39073
IUPAC Name 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Carboxyfluorescein
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Peso formulazione 376.32
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Carboxyfluorescein
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement