Learn More
6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10471674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10471674 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10471674 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB04800DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-amine
CAS 95-24-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H5ClN2S
Numero MDL MFCD00053557
Quantità 1 g
Sinonimo 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
InChI Key VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
IUPAC Name 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 184.641
PubChem CID 7226
Peso formulazione 184.65
Percent Purity 97%