Learn More
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10798722 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10798722 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10798722 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297260050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS 19932-84-4
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 192.0°C to 193.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H4ClNO2
Numero MDL MFCD00463914
Quantità 5 g
Sinonimo 6-chloro-2-benzoxazolinone, 6-chlorobenzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-chloro, 6-chloro-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-chlorobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-chlorobenzoxazolinone, 6-chloro-2-benzoxazolone, 6-chloro-1,3-benzoxazol-2-ol, 2-benzoxazolinone, 6-chloro, 6-chloro-2,3-dihydrobenzoxazol-2-one
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: ethanol,methanol,acetic acid,chcl3
InChI Key MATCZHXABVLZIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
IUPAC Name 6-chloro-3H-1,3-benzoxazol-2-one
Molecular Weight (g/mol) 169.56
PubChem CID 29858
Peso formulazione 169.57
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder